Learn More
4-Amino-2-cloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15482258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15482258 1 g 1 g
15402268 250 mg 250 miligramos
15492258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15482258 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55875.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7461-50-9 | C4H4ClN3 | 129.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7461-50-9
Fórmula molecular C4H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 129.55
Número MDL MFCD00194051
Clave InChI LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinamine, 2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-pyrimidine, 2-chloropyrimidine-4-ylamine, zlchem 116, pubchem6955
PubChem CID 345752
Nombre IUPAC 2-cloropirimidin-4-amina
SMILES NC1=CC=NC(Cl)=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloropyrimidine
Punto de fusión 197°C to 205°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 98%