Learn More
4-amino-2-cloropirimidina-5-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30327408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30327408 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30327408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60403010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 94741-69-2
Fórmula molecular C5H3ClN4
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)ncc1C#N
Nombre IUPAC 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Peso molecular (g/mol) 154.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0046