Learn More
4-Amino-2-cloropirimidina-5-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394998 0.5 g 0.50 g
11305008 2 g 2 g
11315008 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043952.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94741-69-2
Fórmula molecular C5H3ClN4
Peso molecular (g/mol) 154.56
Número MDL MFCD00052343
Clave InChI WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-pyrimidine-5-carbonitrile, pubchem6934, kinome_3477, acmc-209rte, buttpark 6040-60, aminochloropyrimidinecarbonitrile, 2-chloro-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
PubChem CID 2801166
Nombre IUPAC 4-amino-2-cloropirimidina-5-carbonitrilo
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Punto de fusión 243°C to 245°C
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo/escamas