Learn More
(4-amino-2-cloropirimidin-5-il)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Amino-2-chloropyrimidin-5-yl)methanol |
| CAS | 857427-28-2 |
| Fórmula molecular | C5H6ClN3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6ClN3O/c6-5-8-1-3(2-10)4(7)9-5/h1,10H,2H2,(H2,7,8,9) |
| SMILES | OCC1=CN=C(Cl)NC1=N |
| Nombre IUPAC | (2-cloro-6-imino-1H-pirimidin-5-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0199 |