Learn More
4-amino-2-cloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-chloropyridine |
| CAS | 14432-12-3 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Amino-2-chloropyridine, 4-Pyridinamine, 2-chloro-, Pyridine, 4-amino-2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-4-pyridinamine, (2-Chloropyridin-4-yl)amine, 2-Chloro-4-aminopyridine, 2-Chloropyridin-4-amine, 4-Amino-2-chloropyridine, (2-Chloropyridin-4-yl)amine, 2-Chloro-4-aminopyridine, 2-Chloropyridin-4-amine, 2-Chloro-4-pyridinamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1ccnc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloropiridin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 128.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0141 |