Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-Amino-2-clorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11926041 5 g 5 g
11916041 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444480050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 877160-63-9 | C12H17BClNO2 | 253.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877160-63-9
Fórmula molecular C12H17BClNO2
Peso molecular (g/mol) 253.53
Número MDL MFCD09864184
Clave InChI YKQXROMICPMQBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-2-chlorophenylboronic acid,pinacolester, 4-amino-2-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, ykqxromicpmqbz-uhfffaoysa-n, 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenylamine, benzenamine, 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44755206
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborlan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 123°C to 125°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.