Learn More
4-amino-2-clorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-chlorophenol |
| CAS | 3964-52-1 |
| Fórmula molecular | C6 H6 Cl N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Amino-2-chlorophenol, (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)amine, 2-Chloro-4-aminophenol, 2-Chloro-p-aminophenol, 3-Chloro-4-hydroxyaniline, m-Chloro-p-hydroxyaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClNO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-clorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 143.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0138 |