Learn More
4-Amino-2-clorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485387 25 g 25 g
11465387 1 g 1 g
11475387 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23420.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3964-52-1 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3964-52-1
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD00128891
Clave InChI ZYZQSCWSPFLAFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-hydroxyaniline, 2-chloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-phenol, unii-2z6zt3b98u, o-chloro-p-aminophenol, pubchem18907, salzsaurem p-aminophenol, acmc-1aiqv, 3-chloro4-hydroxyaniline
PubChem CID 77578
Nombre IUPAC 4-amino-2-clorofenol
SMILES NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chlorophenol
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 99%