Learn More
4-Amino-2-clorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465387
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11465387 1 g 1 g
11475387 5 g 5 g
11485387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11465387 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B23420.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3964-52-1 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3964-52-1
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD00128891
Clave InChI ZYZQSCWSPFLAFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-hydroxyaniline, 2-chloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-phenol, unii-2z6zt3b98u, o-chloro-p-aminophenol, pubchem18907, salzsaurem p-aminophenol, acmc-1aiqv, 3-chloro4-hydroxyaniline
PubChem CID 77578
Nombre IUPAC 4-amino-2-clorofenol
SMILES NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chlorophenol
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.