Learn More
4-Amino-2-clorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13511620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13511620 50 g 50 GR
13501440 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13511620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443880500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20925-27-3
Fórmula molecular C7H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 152.58
Número MDL MFCD00035926
Clave InChI ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
PubChem CID 88728
Nombre IUPAC 4-amino-2-clorobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Punto de fusión 116.0°C to 118.0°C
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.