Learn More
4-Amino-2-clorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13501440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13501440 10 g 10 g
13511620 50 g 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13501440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443880100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20925-27-3
Fórmula molecular C7H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 152.58
Número MDL MFCD00035926
Clave InChI ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
PubChem CID 88728
Nombre IUPAC 4-amino-2-clorobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Punto de fusión 116.0°C to 118.0°C
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.