Learn More
4-amino-2-clorobenzonitrilo , 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392807 5 g 5 g
11302817 25 g 25 g
11312817 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15924.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
4-Amino-2-chlorobenzonitrile is commonly used as an organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4-amino-2-clorobenzonitrilo se utiliza comúnmente como reactivo orgánico.
Notas
incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20925-27-3
Fórmula molecular C7H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 152.58
Número MDL MFCD00035926
Clave InChI ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
PubChem CID 88728
Nombre IUPAC 4-amino-2-clorobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Punto de fusión 116°C to 119°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2936425
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza ≥98%