Learn More
Ácido 4-amino-2-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459362 5 g 5 g
11469362 25 g 25 g
11309439 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459362 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10116.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2457-76-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2457-76-3
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007772
Clave InChI MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
PubChem CID 17154
ChEBI CHEBI:59472
Nombre IUPAC ácido 4-amino-2-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2803668
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%