Learn More
Ácido 4-amino-2-clorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10750901 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10750901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203230050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Nombre de nota 97%
CAS 2457-76-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C to 215°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Fórmula lineal H2NC6H3(Cl)CO2H
Número MDL MFCD00007772
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 438
Sinónimo 2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
Clave InChI MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-amino-2-clorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 171.58
PubChem CID 17154
ChEBI CHEBI:59472
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.