Learn More
Ácido 4-amino-2-clorobencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-chlorobenzeneacetic Acid |
| CAS | 50712-59-9 |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-2-chloro-benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-2-14-10(13)5-7-3-4-8(12)6-9(7)11/h3-4,6H,2,5,12H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccc(N)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(4-amino-2-clorofenil)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 213.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0557 |