Learn More
4-amino-2-cloro-6-metil-5-nitropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-chloro-6-methyl-5-nitropyrimidine |
| CAS | 5453-06-5 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl N4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClN4O2/c1-2-3(10(11)12)4(7)9-5(6)8-2/h1H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | Cc1nc(Cl)nc(N)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-6-metil-5-nitropirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0101 |