Learn More
4-Amino-2-cloro-6,7-dimetoxiquinazolina, TRC
Código de producto. 30011887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011887 25 g 25 g
30006957 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60343925G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23680-84-4
Fórmula molecular C10 H10 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 239.66
Sinónimo 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Nombre IUPAC 2-Cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0462