Learn More
4-Amino-2-cloro-6,7-dimetoxiquinazolina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11407147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407147 1 g 1 g
11427147 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14952.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23680-84-4
Fórmula molecular C10H10ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 239.66
Número MDL MFCD00051734
Clave InChI HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 2-chloro-4-amino-6,7-dimethoxy quinazoline, unii-fg7z4t71y4, 2-chloro-4-amino-6,7-dimethoxy-quinazoline, 4-quinazolinamine, 2-chloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxy-4-aminoquinazoline, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-ylamine, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy quinazoline
PubChem CID 90235
Nombre IUPAC 2-Cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(N)=NC(Cl)=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 747463
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.66
Porcentaje de pureza ≥98%