Learn More
4-Amino-2-cloro-5-nitropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481699 5 g 5 g
15491699 250 mg 250 miligramos
15471699 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64478.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1920-66-7 | Molecular Formula: C4H3ClN4O2 | Molecular Weight: 174.54 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1920-66-7
Fórmula molecular C4H3ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 174.54
Número MDL MFCD00127771
Clave InChI RZGOEIWDMVQJBQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74716
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitropirimidin-4-amina
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloro-5-nitropyrimidine
Punto de fusión 221°C to 226°C
Cantidad 5 g
Beilstein 156953
Sinónimo 4-amino-2-chloro-5-nitropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-4-amino-5-nitropyrimidine, 2-chloro-5-nitro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-nitro-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine,2-chloro-5-nitro, acmc-209x0o, 4-amino-5-nitro-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-nitropyrimidine-4-amine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido