Learn More
4-Amino-2-cloro-5-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496807 1 g 1 g
15406817 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33926.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 800402-12-4
Fórmula molecular C5H4ClIN2
Peso molecular (g/mol) 254.46
Número MDL MFCD09834661
Clave InChI DEJUUKULVAIMNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-iodo-4-pyridinamine, 4-amino-2-chloro-5-iodopyridine, 4-pyridinamine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-4-aminopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridin-4-ylamine, 2-chloro-5-iodo-pyridine-4-ylamine, 2-chloro-5-iodo-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino-5-iodopyridine, 2-chloro-5-iodo-4-pyridineamine, 2-chloro-5-iodo-pyridin-4-amine
PubChem CID 45480366
Nombre IUPAC 2-cloro-5-yodopiridina-4-amina
SMILES NC1=CC(Cl)=NC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloro-5-iodopyridine
Punto de fusión 126°C to 127°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.46
Porcentaje de pureza 95%