Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 97%
Código de producto. 15452108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452108 1g 1 g
1 options
Código de producto. 15452108 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H55765.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS 155-10-2
Fórmula molecular C4H3ClFN3
Número MDL MFCD00057344
Cantidad 1g
Sinónimo 4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin
Clave InChI SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F
Nombre IUPAC 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-amine
Peso molecular (g/mol) 147.537
PubChem CID 254372
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.54
Porcentaje de pureza 97%