Learn More
4-Amino-2-cloro-3-metilbenzonitrilo (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile |
| CAS | 573768-09-9 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-methyl-4-aminobenzonitrile, 3-Chloro-4-cyano-2-methylaniline, 3-Chloro-4-cyano-2-methylphenylamine, 4-Amino-3-methyl-2-chlorobenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-7(11)3-2-6(4-10)8(5)9/h2-3H,11H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(N)ccc(C#N)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-cloro-3-metil-benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.608 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0298 |