Learn More
4-Amino-2-cloro-3-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425937 1 g 1 g
15435937 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33136.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 909036-46-0
Fórmula molecular C5H4ClIN2
Peso molecular (g/mol) 254.46
Número MDL MFCD09763660
Clave InChI BYVMKCHHWASQFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-iodo-4-pyridinamine, 2-chloro-3-iodo-4-aminopyridine, 4-amino-2-chloro-3-iodopyridine, pubchem22625, 2-chloro-3-iodo-4-pyridylamine, 2-chloro-3-iodo-pyridin-4-amine, 2-chloro-3-iodopyridin-4-ylamine, 2-chloro-3-iodo-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro-3-iodo
PubChem CID 24229208
Nombre IUPAC 2-cloro-3-yodopiridin-4-amina
SMILES NC1=C(I)C(Cl)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
Punto de fusión 116°C to 117°C
Color De naranja rosado a blanco
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.46
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido