Learn More
4-Amino-2-bromopirimidina-5-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419517 5 g 5 g
15429517 250 mg 250 miligramos
15409517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52776.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 94741-70-5 | C5H3BrN4 | 199.011 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94741-70-5
Fórmula molecular C5H3BrN4
Peso molecular (g/mol) 199.011
Número MDL MFCD00173661
Clave InChI CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-bromo-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-bromo-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-bromo, 4-azanyl-2-bromanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 2-bromo-4-amino-5-cyanopyrimidine, acmc-209xix, 4-amino-2-bromo-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
PubChem CID 2735285
Nombre IUPAC 4-amino-2-bromopirimidina-5-carbonitrilo
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Br)N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Punto de fusión 254°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.01
Porcentaje de pureza 97%