Learn More
4-Amino-2-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314396 1 g 1 g
11324396 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20007.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7598-35-8 | C5H5BrN2 | 173.01 g/mol
4-Amino-2-bromopyridine is used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-2-bromopiridina se utiliza como producto intermedio médico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7598-35-8
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.01
Número MDL MFCD01646061
Clave InChI GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
PubChem CID 346455
Nombre IUPAC 2-bromopiridin-4-amina
SMILES NC1=CC=NC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-bromopyridine
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 1 g
Beilstein 108928
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 97%