Learn More
4-Amino-2-bromopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11926381 1 g Frasco de vidrio 1 g
11378951 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437410010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7598-35-8 | C5H5BrN2 | 173.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7598-35-8
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.01
Número MDL MFCD01646061
Clave InChI GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
PubChem CID 346455
Nombre IUPAC 2-bromopiridin-4-amina
SMILES NC1=CC=NC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-bromopyridine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98.0°C to 100.0°C
Color De naranja a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2-bromopyridine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.