Learn More
4-Amino-2-bromobenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417758 5 g 5 g
15407758 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61247.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53312-82-6 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53312-82-6
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.04
Número MDL MFCD03695814
Clave InChI OSYGPHDNNWRFJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-aminobenzonitrile, ksc494a6n, benzonitrile, 4-amino-2-bromo
PubChem CID 824602
Nombre IUPAC 4-amino-2-bromobenzonitrile
SMILES NC1=CC(Br)=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-bromobenzonitrile
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.