Learn More
4-Amino-2,6-dimetilpirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469707 2.5 g 2.50 g
11479707 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22175.88
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 461-98-3 | C6H9N3 | 123.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-98-3
Fórmula molecular C6H9N3
Peso molecular (g/mol) 123.159
Número MDL MFCD00006106
Clave InChI BJJDXAFKCKSLTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2,6-dimethylpyrimidine, kyanmethin, cyanomethine, cyanmethine, kyanmethine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinamine, 2,4-dimethyl-6-aminopyrimidine, 6-amino-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinylamine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dimethyl
PubChem CID 68039
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpirimidina-4-amina
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Punto de fusión 184°C to 186°C
Cantidad 2.5 g
Índice Merck 14,5326
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 99%