Learn More
4-Amino-2,6-dimetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478558 1 g 1 g
15498558 250 mg 250 miligramos
15488558 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61970.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3512-80-9 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
4-Amino-2,6-dimethylpyridine, is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuff, field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La4-amino-2,6-dimetilpiridina, es una importante materia prima e intermedia utilizada en productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes de campo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3512-80-9
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Número MDL MFCD00130078
Clave InChI ZJXMKPARTVOUAM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77047
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiridin-4amina
SMILES CC1=CC(=CC(=N1)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sinónimo 4-amino-2,6-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridin-4-ylamine, 2,6-dimethylpyridin-4-ylamine, 4-amino-2,6-lutidine, 4-pyridinamine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylpyridin-4yl-amine, 2,6-dimethyl-4-pyridinamine, 2,6-dimethyl-4-aminopyridine, pubchem19474, 4-amino-2, 6-lutidine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido