Learn More
Sal sódica de 4-amino-2,6-dimetil-7(8H)-pteridona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,6-dimethyl-7(8H)-pteridone Sodium Salt |
| CAS | 1216633-22-5 |
| Fórmula molecular | C8H8N5NaO |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N5O.Na/c1-3-8(14)13-7-5(10-3)6(9)11-4(2)12-7;/h1-2H3,(H3,9,11,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1nc(N)c2nc(C)c([O-])nc2n1 |
| Nombre IUPAC | sodio;4-amino-2,6-dimetilpteridin-7-olato |
| Peso molecular (g/mol) | 213.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0627 |