Learn More
4-Amino-2,6-dihidroxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10598460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10598460 100 g Frasco de plástico 100 g
10433585 25 g Frasco de plástico 25 g
10163301 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10598460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103521000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 873-83-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-83-6
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00006071
Clave InChI LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminouracil, 4-amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-aminouracil, 6-aminopyrimidine-2,4-diol, 6-amino-2,4-pyrimidinediol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino, uracil, 6-amino, cytosine, 6-hydroxy, 6-amino-2,4-dihydroxypyrimidine
PubChem CID 70120
SMILES NC1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2, 6-dihydroxypyrimidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Marrón a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 24, 469
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol
Nombre IUPAC 6-amino-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.