Learn More
4-amino-2,6-dicloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,6-dichloropyridine |
| CAS | 2587-02-2 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl2 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloropiridin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9752 |