Learn More
4-Amino-2,6-dicloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736115 5 g Frasco de vidrio 5 g
10526864 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736115 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398700050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2587-02-2
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.01
Número MDL MFCD00052832
Clave InChI WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2
PubChem CID 137652
Nombre IUPAC 2,6-dicloropiridin-4-amina
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2, 6-dichloropyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 167°C to 170°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2,6-dichloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación