Learn More
4-Amino-2,6-dicloropiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457277 5 g 5 g
11319439 250 mg 250 miligramos
11447277 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15030.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2587-02-2
Fórmula molecular C5H5Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 164.01
Número MDL MFCD00052832
Clave InChI WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2
PubChem CID 137652
Nombre IUPAC 2,6-dicloropiridin-4-amina
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,6-dichloropyridine
Punto de fusión 172°C to 176°C
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Beilstein 114351
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza ≥98%