Learn More
4-amino-2,6-diclorofenol, TRC
Código de producto. 30334846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334846 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6320731G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,6-dichlorophenol
CAS 5930-28-9
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H,9H2
SMILES Nc1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 4-amino-2,6-diclorofenol
Peso molecular (g/mol) 178.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9748