Learn More
4-Amino-2,6-diclorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464623 250 g 250 g
11444623 10 g 10 g
11454623 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11568.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5930-28-9 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5930-28-9
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 178.01
Número MDL MFCD00007875
Clave InChI KGEXISHTCZHGFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2,6-dichloro, 2,6-dichloro-p-aminophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxyaniline, unii-i0l4csx5n0, i0l4csx5n0, 2,6-dichloro-4-amino phenol, 4-amino-2,6-dichloro-phenol, acmc-209mc4, dsstox_cid_20720
PubChem CID 80037
Nombre IUPAC 4-amino-2,6-diclorofenol
SMILES NC1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,6-dichlorophenol
Punto de fusión 164°C to 169°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2361665
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.02
Porcentaje de pureza 97%