Learn More
4-amino-2,6-dicloro-a-(4-clorofenil)bencenoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,6-dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile |
| CAS | 132252-58-5 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl3 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile, 4-amino-2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-, 4-Amino-2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile, (RS)-(4-Amino-2,6-dichlorophenyl)(4-chlorophenyl)acetonitrile, (RS)-2-(4-Amino-2,6-dichlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)acetonitrile, Diclazuril 4-amino derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl3N2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11(7-18)14-12(16)5-10(19)6-13(14)17/h1-6,11H,19H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-amino-2,6-diclorofenil)-2-(4-clorofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 311.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.9831 |