Learn More
4-amino-2,6-dicloro-3-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,6-dichloro-3-nitropyridine |
| CAS | 2897-43-0 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Cl2 N3 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c6-3-1-2(8)4(10(11)12)5(7)9-3/h1H,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-3-nitropiridin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.9602 |