Learn More
4-Amino-2,5-dimetilfenol, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10366244
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
3096-71-7
C8H11NO
137.18
MFCD00007873
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
76544
4-amino-2,5-dimetilfenol
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
3096-71-7
C8H11NO
137.18
MFCD00007873
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
76544
4-amino-2,5-dimetilfenol
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2, 5-dimethylphenol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 242°C to 243°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H2(OH)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 634
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2,5-dimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.