Learn More
Éster etílico del ácido 4-amino-2,5-dihidro-2-tioxo-1H-1,5-benzodiazepina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,5-dihydro-2-thioxo-1H-1,5-benzodiazepine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 52046-77-2 |
| Fórmula molecular | C25 H40 O9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40O9/c1-14(23(32-8)16(3)20(12-26)31-7)9-10-17-15(2)22(27)21-18(29-5)11-19(30-6)24(25(21)34-17)33-13-28-4/h11,14-17,20,23,26H,9-10,12-13H2,1-8H3/t14-,15?,16+,17?,20-,23-/m0/s1 |
| SMILES | COCOc1c(OC)cc(OC)c2C(=O)C(C)C(CC[C@H](C)[C@H](OC)[C@H](C)[C@H](CO)OC)Oc12 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3S,4S,5S,6R)-7-hidroxi-4,6-dimetoxi-3,5-dimetilheptil]-5,7-dimetoxi-8-(metoximetoxi)-3-metil-2,3-dihidrocromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 484.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.267 |