Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-amino-2,5-difluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419755 250 mg 250 miligramos
15409755 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52356.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 939807-75-7 | C12H16BF2NO2 | 255.072 g/mol
4-Amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 4-amino-2,5-difluorobencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939807-75-7
Fórmula molecular C12H16BF2NO2
Peso molecular (g/mol) 255.072
Número MDL MFCD09743045
Clave InChI SOHBHFWRCLJGDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 4-amino-2,5-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 57955144
Nombre IUPAC 2,5-difluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.07
Porcentaje de pureza 96%