Learn More
4-amino-2,5-bis(trifluorometil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,5-bis(trifluoromethyl)phenol |
| CAS | 1805587-94-3 |
| Fórmula molecular | C8H5F6NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F6NO/c9-7(10,11)3-2-6(16)4(1-5(3)15)8(12,13)14/h1-2,16H,15H2 |
| SMILES | Nc1cc(c(O)cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2,5-bis(trifluorometil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 245.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0275 |