Learn More
4-amino-2,3-diclorofenol, TRC
Código de producto. 30322858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30322858 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30322858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6047651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,3-dichlorophenol
CAS 39183-17-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Amino-2,3-dichlorophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-5-3(9)1-2-4(10)6(5)8/h1-2,10H,9H2
SMILES Nc1ccc(O)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 4-amino-2,3-diclorofenol
Peso molecular (g/mol) 178.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9748
Porcentaje de pureza >95