Learn More
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419837 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11419837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22797.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106876-54-4 | C7H5F2NO2 | 173.12 g/mol
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol se utiliza en síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106876-54-4
Fórmula molecular C7H5F2NO2
Peso molecular (g/mol) 173.12
Número MDL MFCD00792416
Clave InChI RXIKYXZKSIARLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-4-amine, 2,3-difluoromethylenedioxy aniline, 2,2-difluoro-4-amino-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-4-ylamine, 2,3-difluoromethylenedioxy-aniline, acmc-1btze, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-amine
PubChem CID 2736891
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-4-amina
SMILES NC1=CC=CC2=C1OC(F)(F)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.12
Porcentaje de pureza ≥97%