Learn More
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi, 97%, radical libre
Código de producto. 10530014 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10530014 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10419480 1 g Frasco de vidrio 1 g
10685042 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10530014 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172732500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS :14691-88-4 | C₃H₃N₂O | 171,26 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de polimerización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14691-88-4
Fórmula molecular C9H19N2O
Peso molecular (g/mol) 171.26
Número MDL MFCD00006479
Sinónimo 4-Amino-TEMPO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales adherentes, agujas o masa húmeda
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación