Learn More
4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-d17; 1-15N-1-oxilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17-1-15 N |
| CAS | 97461-87-5 |
| Fórmula molecular | C9 D17 H2 15 N N O |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1-Piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-1-15 N-oxy, 4-amino-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9 CI), 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17, 1-15 N-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)-1-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-1-15 N-oxy, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-15 N-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17-1-15 N, TEMPO-amine-d17,15 N, TEMPO-amine-d17,15 N, TEMPO-amine-d17,15 N, TEMPO-amine-d17,15 N, TEMPO-amine-d17,15 N |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7 D,11+1 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([15 N]([O])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C1([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,5,5-pentadeuterio-1-λ 1-oxidanil-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriometil)(115 N)azinan-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 189.3581 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.2535 g/mol |
| Mostrar más |