Learn More
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461047 25 g 25 g
11441047 1 g 1 g
11451047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24062.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36768-62-4 | C9H22N2 | 158.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36768-62-4
Fórmula molecular C9H22N2
Peso molecular (g/mol) 158.29
Número MDL MFCD00005984
Clave InChI FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, triacetonediamine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-etf220q65r, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylamine, 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, piperidine, 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine, 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl piperidine
PubChem CID 37524
SMILES CC1(C)CC([NH3+])CC(C)(C)[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Punto de fusión 16°C to 18°C
Densidad 0.912
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetrametilpiperidín-4amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 98%