Learn More
4-Amino-1H-pirazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492180 500 mg 500 miligramos
11482180 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28921.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 28466-26-4 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28466-26-4
Fórmula molecular C3H5N3
Peso molecular (g/mol) 83.094
Número MDL MFCD01693729
Clave InChI AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopyrazole, 4-amino-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-4-ylamine, 9ci, pyrazole, 4-amino, 1h-pyrazole-4-amine, pyrazole-4-ylamine, 4-nh2-pyrazole, 1-h-pyrazol-4-amine, pubchem14988
PubChem CID 78035
Nombre IUPAC 1H-pirazol-4-amina
SMILES C1=C(C=NN1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1H-pyrazole
Punto de fusión 72°C to 77°C
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.09
Porcentaje de pureza 95%