Learn More
4-Amino-1-terc-butil-3-bencilpirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-benzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 186895-85-2 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N5/c1-16(2,3)21-15-13(14(17)18-10-19-15)12(20-21)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19) |
| SMILES | CC(C)(C)n1nc(Cc2ccccc2)c3c(N)ncnc13 |
| Nombre IUPAC | 3-bencil-1-terc-butilpirazolo[3,4-d]pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 281.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.164 |