Learn More
4-Amino-1-tert-butil-3-(3-metilbencil)pirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Código de producto. 30005339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005339 50 mg 50 miligramos
30008193 100 mg 100 miligramos
30005742 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60296050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 956025-83-5
Fórmula molecular C17 H21 N5
Peso molecular (g/mol) 295.38
Nombre IUPAC 1-tert-butil-3-[(3-metilfenil)metil]pirazolo[3,4-d]pirimidina-4-amina
SMILES Cc1cccc(Cc2nn(c3ncnc(N)c23)C(C)(C)C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1797
Porcentaje de pureza >95%